Få mere at vide
6-Methoxy-1-indanon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methoxy-1-indanone |
| CAS | 13623-25-1 |
| Molekylær formel | C10 H10 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-6-methoxy-, 1-Indanone, 6-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-one, 2,3-Dihydro-6-methoxyinden-1-one, 6-Methoxy-1-indanone, 6-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 6-Methoxyindane-1-one, NSC 338231 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O2/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)9(7)6-8/h2,4,6H,3,5H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2CCC(=O)c2c1 |
| IUPAC navn | 6-methoxy-2,3-dihydroinden-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.19 |
| Formel vægt | 162.0681 |