Få mere at vide
6-Methoxy-1-indanon, TRC
Artikelnummer. 30469688
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30469688 5 g
1 options
Artikelnummer. 30469688 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2626955G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxy-1-indanone
CAS 13623-25-1
Molekylær formel C10 H10 O2
Mængde 5 g
Synonym 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-6-methoxy-, 1-Indanone, 6-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-one, 2,3-Dihydro-6-methoxyinden-1-one, 6-Methoxy-1-indanone, 6-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 6-Methoxyindane-1-one, NSC 338231
InChI formel InChI=1S/C10H10O2/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)9(7)6-8/h2,4,6H,3,5H2,1H3
SMIL COc1ccc2CCC(=O)c2c1
IUPAC navn 6-methoxy-2,3-dihydroinden-1-one
Molekylvægt (g/mol) 162.19
Formel vægt 162.0681