Få mere at vide
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin, 97%
Artikelnummer. 15479428
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15479428 250 mg 250mg
15459428 1 g 1g
15469428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15479428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63002.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 120-15-0 | C10H13NO | 163,22 g/mol
1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxyquinolin bruges som kemiske reagenser, organiske mellemprodukter, finkemikalier, farmaceutisk forskning og udvikling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxyquinolin bruges som kemiske reagenser, organiske mellemprodukter, finkemikalier, farmaceutisk forskning og udvikling.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-15-0
Molekylær formel C10H13NO
Molekylvægt (g/mol) 163.22
MDL nummer MFCD00090494
InChI nøgle FRXSZNDVFUDTIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym thallin, thalline, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, 6-methoxytetrahydroquinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxy, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxyquinoline, methyl 1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolyl ether, quinoline l,2,3,4-tetrahydro-6-methoxy, wln: t66 bmt & j ho1, 1,3,4-tetrahydro-6-methoxyquinoline
PubChem CID 67113
IUPAC navn 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin
SMIL COC1=CC2=C(C=C1)NCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Smeltepunkt 34 °C til 37 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 163.22
Procent renhed 97%