Få mere at vide
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO/c1-12-10-3-2-9-7-11-5-4-8(9)6-10/h2-3,6,11H,4-5,7H2,1H3 |
| Formel vægt | 163.1 |