Få mere at vide
6-Mercaptopurin-monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30137115
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30137115 2.5 g 2.5g
30135666 25 g -
18072750 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137115 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2254502.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6112-76-1
Molekylær formel C5 H4 N4 S . H2 O
Molekylvægt (g/mol) 170.19
Synonym 6H-Purine-6-thione, 1,2,3,9-tetrahydro-, hydrate (1:1), 6H-Purine-6-thione, 1,7-dihydro-, monohydrate (9CI), Purine-6-thiol, monohydrate (8CI), 6-Mercaptopurine monohydrate, 9H-Purine-6-thiol hydrate, Mercaptopurine hydrate, 7H-Purine-6-thiol hydrate
IUPAC navn 7H-purin-6-thiol; Hydrate
SMIL O.Sc1ncnc2nc[nH]c12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Mercaptopurine monohydrate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C5H4N4S.H2O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5;/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10);1H2
Formel vægt 170.0262
Procent renhed >95%