Få mere at vide
6-Mercaptopurin-monohydrat, 98%
Artikelnummer. 10761501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10761501 25 g Glasflaske 25g
10593391 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10761501 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 226520250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
CAS: 6112-76-1 | C5H6N4OS | 170,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6112-76-1
Molekylær formel C5H6N4OS
Molekylvægt (g/mol) 170.19
MDL nummer MFCD03854445,MFCD01461928
InChI nøgle WFFQYWAAEWLHJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-mercaptopurine monohydrate, 6-mercaptopurine hydrate, mercaptopurine monohydrate, mercaptopurine hydrate, 6h-purine-6-thione, 1,7-dihydro-, monohydrate, 6,7-dihydro-3h-purine-6-thione hydrate, purine-6-thiol monohydrate, 1,7-dihydro-6h-purine-6-thione monohydrate, purine-6-thiol, monohydrate, unii-e7wed276i5
PubChem CID 2724350
ChEBI CHEBI:31822
IUPAC navn 3,7-dihydropurin-6-thion;hydrat
SMIL O.S=C1N=CNC2=C1NC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Mercaptopurine monohydrate
Navn note 99.5+%
CAS min % 99.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 313,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 10, 5702
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i fortyndede alkaliske opløsninger, let opløselig i fortyndet svovlsyre, opløselig i varm alkohol, uopløselig i acetone og ether
Formel vægt 170.19
Procent renhed 99.5+%
Fysisk form fint pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Mercaptopurine monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.