Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Mercaptopurine monohydrate |
| Navn note | 99.5+% |
| CAS min % | 99.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 313.0°C |
| Farve | Gul |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99.5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 6-Mercaptopurine monohydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.