Få mere at vide
6-Mercaptopurin-monohydrat, 98%
Artikelnummer. 11494853
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494853 25 g 25g
11474853 1 g 1g
11484853 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494853 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12197.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2373.17 DKK
    2134.65 DKK / 25g
    Spare 238.52 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6112-76-1 | C5H6N4OS | 170,19 g/mol
6-Mercaptopurin er et meget brugt antileukæmisk middel, der hæmmer de novopurinsyntese gennem inkorporering af thiopurinmethyltransferasemetabolitter i DNA og RNA. Det er også et antitumormiddel og inducerer apoptose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Mercaptopurin er et meget brugt antileukæmisk middel, der hæmmer de novopurinsyntese gennem inkorporering af thiopurinmethyltransferasemetabolitter i DNA og RNA. Det er også et antitumormiddel og inducerer apoptose.
Opløselighed
Opløselig i fortyndede opløsninger af alkalihydroxider, varm alkohol og 1 N NaOH (50 mg/ml). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger Opbevares
på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6112-76-1
Molekylær formel C5H6N4OS
Molekylvægt (g/mol) 170.19
MDL nummer MFCD03854445,MFCD01461928
InChI nøgle WFFQYWAAEWLHJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-mercaptopurine monohydrate, 6-mercaptopurine hydrate, mercaptopurine monohydrate, mercaptopurine hydrate, 6h-purine-6-thione, 1,7-dihydro-, monohydrate, 6,7-dihydro-3h-purine-6-thione hydrate, purine-6-thiol monohydrate, 1,7-dihydro-6h-purine-6-thione monohydrate, purine-6-thiol, monohydrate, unii-e7wed276i5
PubChem CID 2724350
ChEBI CHEBI:31822
IUPAC navn 3,7-dihydropurin-6-thion;hydrat
SMIL O.S=C1N=CNC2=C1NC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Mercaptopurine monohydrate
Smeltepunkt ∼315 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 4012091
Merck Index 14,5871
Opløselighedsinformation Opløselig i fortyndede opløsninger af alkalihydroxider, varm alkohol og 1 N NaOH (50 mg/ml). Uopløselig i vand.
Formel vægt 170,19 (152,17 Vandfri)
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Mercaptopurine monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptopurine