Få mere at vide
6-Mercaptopurin monohydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484853
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11484853
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12197.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6112-76-1 | C5H6N4OS | 170.19 g/mol
6-Mercaptopurin er et meget brugt antileukæmisk middel, der hæmmer de novopurinsyntese gennem inkorporering af thiopurinmethyltransferasemetabolitter i DNA og RNA. Det er også et antitumormiddel og inducerer apoptose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Mercaptopurin er et meget brugt antileukæmisk middel, der hæmmer de novopurinsyntese gennem inkorporering af thiopurinmethyltransferasemetabolitter i DNA og RNA. Det er også et antitumormiddel og inducerer apoptose.
Opløselighed
Opløselig i fortyndede opløsninger af alkalihydroxider, varm alkohol og 1 N NaOH (50 mg/ml). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger Opbevares
på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6112-76-1
Molekylær formel C5H6N4OS
Molekylvægt (g/mol) 170.19
MDL nummer MFCD03854445,MFCD01461928
InChI nøgle WFFQYWAAEWLHJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-mercaptopurine monohydrate, 6-mercaptopurine hydrate, mercaptopurine monohydrate, mercaptopurine hydrate, 6h-purine-6-thione, 1,7-dihydro-, monohydrate, 6,7-dihydro-3h-purine-6-thione hydrate, purine-6-thiol monohydrate, 1,7-dihydro-6h-purine-6-thione monohydrate, purine-6-thiol, monohydrate, unii-e7wed276i5
PubChem CID 2724350
ChEBI CHEBI:31822
IUPAC navn 3,7-dihydropurin-6-thion;hydrat
SMIL O.S=C1N=CNC2=C1NC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Mercaptopurine monohydrate
Smeltepunkt ∼315°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 4012091
Merck Index 14,5871
Opløselighedsinformation Soluble in dilute solutions of alkali hydroxides,hot alcohol,and 1 N NaOH (50mg/ml). Insoluble in water.
Formel vægt 170.19 (152.17 Anhydrous)
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Mercaptopurine monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 6-Mercaptopurine monohydrate