Få mere at vide
6-Mercaptopurin-monohydrat, 98%
Artikelnummer. 11474853
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474853 1 g 1g
11484853 5 g 5g
11494853 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474853 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12197.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6112-76-1 | C5H6N4OS | 170,19 g/mol
6-Mercaptopurin er et meget brugt antileukæmisk middel, der hæmmer de novopurinsyntese gennem inkorporering af thiopurinmethyltransferasemetabolitter i DNA og RNA. Det er også et antitumormiddel og inducerer apoptose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Mercaptopurin er et meget brugt antileukæmisk middel, der hæmmer de novopurinsyntese gennem inkorporering af thiopurinmethyltransferasemetabolitter i DNA og RNA. Det er også et antitumormiddel og inducerer apoptose.
Opløselighed
Opløselig i fortyndede opløsninger af alkalihydroxider, varm alkohol og 1 N NaOH (50 mg/ml). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger Opbevares
på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6112-76-1
Molekylær formel C5H6N4OS
Molekylvægt (g/mol) 170.19
MDL nummer MFCD03854445,MFCD01461928
InChI nøgle WFFQYWAAEWLHJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-mercaptopurine monohydrate, 6-mercaptopurine hydrate, mercaptopurine monohydrate, mercaptopurine hydrate, 6h-purine-6-thione, 1,7-dihydro-, monohydrate, 6,7-dihydro-3h-purine-6-thione hydrate, purine-6-thiol monohydrate, 1,7-dihydro-6h-purine-6-thione monohydrate, purine-6-thiol, monohydrate, unii-e7wed276i5
PubChem CID 2724350
ChEBI CHEBI:31822
IUPAC navn 3,7-dihydropurin-6-thion;hydrat
SMIL O.S=C1N=CNC2=C1NC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Mercaptopurine monohydrate
Smeltepunkt ∼315°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 4012091
Merck Index 14,5871
Opløselighedsinformation Soluble in dilute solutions of alkali hydroxides,hot alcohol,and 1 N NaOH (50mg/ml). Insoluble in water.
Formel vægt 170.19 (152.17 Anhydrous)
Procent renhed 98%