Få mere at vide
6-Mercapto-1-hexanol, TRC
Artikelnummer. 30481440
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481440 1 g
30476874 5 g
30476463 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30481440 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2541001G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1633-78-9
Molekylær formel C6H14OS
Molekylvægt (g/mol) 134.24
Synonym 1-Mercapto-6-hexanol, 6-Hydroxy-1-hexanethiol, 6-Hydroxyhexyl Mercaptan, 6-Mercaptohexanol, Mercaptohexanol
IUPAC navn 6-sulfanylhexan-1-ol
SMIL OCCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Mercapto-1-hexanol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H14OS/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
Formel vægt 134.0765