Få mere at vide
6-Maleimidohexansyre, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462677
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462677 5 g 5g
15472677 25 g 25g
15482677 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046384.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55750-53-3 | C10H13NO4 | 211.217 g/mol
6-Maleimidohexansyre bruges som en sonde til at introducere maleimidgrupper i biomolekyler og aktive farmaceutiske ingredienser. Yderligere anvendes det sammen med N-hydroxysuccinimidester som et bifunktionelt tværbindingsreagens. Ud over dette fungerer det som en probe for thiolgrupper i membranproteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55750-53-3
Molekylær formel C10H13NO4
Molekylvægt (g/mol) 211.217
MDL nummer MFCD00043140
InChI nøgle WOJKKJKETHYEAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-maleimidocaproic acid, 6-maleimidohexanoic acid, 6-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl hexanoic acid, 6-maleimidocaproicacid, 1h-pyrrole-1-hexanoic acid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo, maleimide-ch2 5-cooh, n-maleoyl-6-aminocaproic acid, n-maleoyl-6-aminohexanoic acid, 1h-pyrrole-1-hexanoicacid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo, 6-2,5-dioxopyrrol-1-yl hexanoic acid
PubChem CID 573683
IUPAC navn 6-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)hexansyre
SMIL C1=CC(=O)N(C1=O)CCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Maleimidohexanoic acid
Farve Hvid til gul
Mængde 5 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol,ethanol,dimethyl sulfoxide. Insoluble in ether.
Formel vægt 211.22
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Maleimidohexanoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc oxalate dihydrate