Få mere at vide
6-Maleimidocaproic Acid Sulfo-N-Succinimidyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Maleimidocaproic Acid Sulfo-N-Succinimidyl Ester |
| CAS | 215312-86-0 |
| Molekylær formel | C14 H16 N2 O9 S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O9S/c17-10-5-6-11(18)15(10)7-3-1-2-4-13(20)25-16-12(19)8-9(14(16)21)26(22,23)24/h5-6,9H,1-4,7-8H2,(H,22,23,24) |
| SMIL | OS(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCCN2C(=O)C=CC2=O)C1=O |
| IUPAC navn | 1-[6-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)hexanoyloxy]-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 388.35 |
| Formel vægt | 388.0577 |