missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Maleimidocapronsyre-hydrazid, trifluoreddikesyresalt, TRC

Artikelnummer. 30468162
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468162 100 mg
30466514 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468162 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM136800100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 151038-94-7
Molekylær formel C10 H15 N3 O3 . C2 H F3 O2
Molekylvægt (g/mol) 339.27
IUPAC navn 6-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)hexanhydrazid; 2,2,2-trifluoreddikesyre
SMIL NNC(=O)CCCCCN1C(=O)C=CC1=O.OC(=O)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Maleimidocaproic Acid Hydrazide, Trifluoroacetic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15N3O3.C2HF3O2/c11-12-8(14)4-2-1-3-7-13-9(15)5-6-10(13)16;3-2(4,5)1(6)7/h5-6H,1-4,7,11H2,(H,12,14);(H,6,7)
Formel vægt 339.1042
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.