missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Maleimido-1-hexanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Maleimido-1-hexanol |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO3/c12-8-4-2-1-3-7-11-9(13)5-6-10(11)14/h5-6,12H,1-4,7-8H2 |
| Formel vægt | 197.1052 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?