missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Ketoprogesterone, TRC

Artikelnummer. 30134961
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134961 500 mg
18010340 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134961 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK201005500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2243-08-5
Molekylær formel C21 H28 O3
Molekylvægt (g/mol) 328.45
Synonym Pregn-4-ene-3,6,20-trione, 6-Ketoprogesterone, 6-Oxoprogesterone, NSC 76757, Progesterone 6-Oxo Impurity
IUPAC navn (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-2,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,6-dione
SMIL CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC(=O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Ketoprogesterone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28O3/c1-12(22)15-4-5-16-14-11-19(24)18-10-13(23)6-8-21(18,3)17(14)7-9-20(15,16)2/h10,14-17H,4-9,11H2,1-3H3/t14-,15+,16-,17-,20+,21+/m0/s1
Formel vægt 328.2038
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.