Få mere at vide
6’-Ketopravastatin Lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6'-Ketopravastatin Lactone |
| CAS | 124773-83-7 |
| Molekylær formel | C23H32O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (2S)-(1S,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-Hexahydro-7-methyl-3-oxo-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl (2S)-2-Methyl-butanoic Acid Ester, SQ 31553, [1S-[1alpha(R*),7beta,8beta(2S*,4S*),8abeta]]-1,2,3,7,8,8a-Hexahydro-7-methyl-3-oxo-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1-naphthalenyl 2-Methyl-butanoic Acid Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32O6/c1-4-13(2)23(27)29-20-11-16(24)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-18-10-17(25)12-21(26)28-18/h5-6,9,13-14,17-20,22,25H,4,7-8,10-12H2,1-3H3/t13-,14-,17+,18+,19-,20-,22-/m0/s1 |
| SMIL | CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1CC(=O)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12 |
| IUPAC navn | [(1S,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-7-methyl-3-oxo-2,7,8,8a-tetrahydro-1H-naphthalen-1-yl] (2S)-2-methylbutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 404.5 |
| Formel vægt | 404.2199 |