Få mere at vide
6-Ketopemetrexed, Mikromol™
Artikelnummer. 18032090
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18032090 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18032090 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1301.130025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-Ketopemetrexed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Ketopemetrexed
CAS 1644287-27-3
Analyt- eller komponentnavne 6-Ketopemetrexed
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H21 N5 O7
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-[4-[2-(2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic Acid, 6-Ketopemetrexed
InChI formel InChI=1S/C20H21N5O7/c21-20-24-15-14(18(30)25-20)11(17(29)23-15)6-3-9-1-4-10(5-2-9)16(28)22-12(19(31)32)7-8-13(26)27/h1-2,4-5,11-12H,3,6-8H2,(H,22,28)(H,26,27)(H,31,32)(H4,21,23,24,25,29,30)/t11?,12-/m0/s1
SMIL NC1=NC(=O)C2=C(N1)NC(=O)C2CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-4,6-dioxo-5,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 443.41
Mængde 25 mg
Formel vægt 443.144 g/mol