Få mere at vide
6-Ketonorethisterone, Mikromol™
Artikelnummer. 30051585
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051585 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051585 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0218.030025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-Ketonorethisterone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Ketonorethisterone
CAS 67696-78-0
Analyt- eller komponentnavne 6-Ketonorethisterone
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C20 H24 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 6-Ketonorethisterone
InChI formel InChI=1S/C20H24O3/c1-3-20(23)9-7-17-15-11-18(22)16-10-12(21)4-5-13(16)14(15)6-8-19(17,20)2/h1,10,13-15,17,23H,4-9,11H2,2H3/t13-,14-,15-,17+,19+,20+/m1/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)C4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-17-hydroxy-13-methyl-2,7,8,9,10,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 312.4
Mængde 25 mg
Formel vægt 312.1725 g/mol