Få mere at vide
6-Ketonorethisterone, Mikromol™
Beskrivelse
6-Ketonorethisterone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Ketonorethisterone |
| CAS | 67696-78-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Ketonorethisterone |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C20 H24 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 6-Ketonorethisterone |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O3/c1-3-20(23)9-7-17-15-11-18(22)16-10-12(21)4-5-13(16)14(15)6-8-19(17,20)2/h1,10,13-15,17,23H,4-9,11H2,2H3/t13-,14-,15-,17+,19+,20+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)C4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| IUPAC navn | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-17-hydroxy-13-methyl-2,7,8,9,10,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,6-dione |
| Vis mere |