Få mere at vide
6-Ketoestradiol, Mikromol™
Artikelnummer. 18050670
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18050670 100 mg
18001110 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18050670 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0300.08
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-Ketoestradiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Ketoestradiol
CAS 571-92-6
Analyt- eller komponentnavne 6-Ketoestradiol
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C18 H22 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 6-Ketoestradiol, Estradiol Related Compound C
InChI formel InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-12-11-3-2-10(19)8-14(11)16(20)9-13(12)15(18)4-5-17(18)21/h2-3,8,12-13,15,17,19,21H,4-7,9H2,1H3/t12-,13-,15+,17+,18+/m1/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,17S)-3,17-dihydroxy-13-methyl-8,9,11,12,14,15,16,17-octahydro-7H-cyclopenta[a]phenanthren-6-one
Molekylvægt (g/mol) 286.37
Mængde 100 mg
Formel vægt 286.1569 g/mol