Få mere at vide
6-Ketoestradiol, Mikromol™
Beskrivelse
6-Ketoestradiol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Ketoestradiol |
| CAS | 571-92-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Ketoestradiol |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C18 H22 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 6-Ketoestradiol, Estradiol Related Compound C |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-12-11-3-2-10(19)8-14(11)16(20)9-13(12)15(18)4-5-17(18)21/h2-3,8,12-13,15,17,19,21H,4-7,9H2,1H3/t12-,13-,15+,17+,18+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC navn | (8R,9S,13S,14S,17S)-3,17-dihydroxy-13-methyl-8,9,11,12,14,15,16,17-octahydro-7H-cyclopenta[a]phenanthren-6-one |
| Vis mere |