Få mere at vide
6-Keto Ethynyl Estradiol, TRC
Artikelnummer. 30040962
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040962 10 mg
30006078 50 mg
17979959 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040962 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK18877010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38002-18-5
Molekylær formel C20 H22 O3
Molekylvægt (g/mol) 310.39
Synonym 3,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-6-one, Ethinylestradiol Imp. G (EP), 6-Oxoethinylestradiol, 6-Ketoethinylestradiol
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-3,17-dihydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-6-one
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-6-one (6-Oxoethinylestradiol; 6-Ketoethinylestradiol)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H22O3/c1-3-20(23)9-7-17-15-11-18(22)16-10-12(21)4-5-13(16)14(15)6-8-19(17,20)2/h1,4-5,10,14-15,17,21,23H,6-9,11H2,2H3/t14-,15-,17+,19+,20+/m1/s1
Formel vægt 310.1569
Procent renhed >95%