missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Keto Cyproterone Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Keto Cyproterone Acetate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O5/c1-12(25)24(29-13(2)26)8-6-16-14-10-21(28)19-11-20(27)15-9-18(15)23(19,4)17(14)5-7-22(16,24)3/h11,14-18H,5-10H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,18-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| Formel vægt | 398.2093 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?