missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Keto Cholestanol, TRC

Artikelnummer. 17997824
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17997824 2.5 g 2.5g
17919184 1 g -
17979554 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17997824 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK1850002.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1175-06-0
Molekylær formel C27 H46 O2
Molekylvægt (g/mol) 402.65
Synonym Cholestan-6-one, 3-hydroxy-, (3β,5α)-, 5α-Cholestan-6-one, 3β-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), (3β,5α)-3-Hydroxycholestan-6-one, 3β-Hydroxy-5α-cholestan-6-one, 5α-Cholestan-3β-ol-6-one, 6-Ketocholestanol, 6-Oxocholestanol, NSC 178278, YS 164
IUPAC navn (3S,5S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-6-one
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC(=O)[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Ketocholestanol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-16-25(29)24-15-19(28)11-13-27(24,5)23(20)12-14-26(21,22)4/h17-24,28H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,26-,27-/m1/s1
Formel vægt 402.3498
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.