Få mere at vide
Invitrogen™ 6-JOE, SE (6-carboxy-4',5'-dichlor-2',7'-dimethoxyfluorescein, succinimidylester)
Beskrivelse
Denne enkelt-isomerprængning af det amin-reaktive farvestof 6-JOE, SE har fluorescenskarakteristika, der er rødforskudte sammenlignet med fluorescein (excitation/emission er 522/550 nm) og er en af de traditionelle fluoroforer, der bruges i automatiseret DNA-sekventering.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 mg |
| Produkttype | 6-JOE SE |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Reaktiv del | Aktiv ester, succinimidylester |
| Etiket eller farvestof | JOE |
| Etikettype | Klassiske farvestoffer |
| Emission | 550 |
| Excitation | 522 |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.