Få mere at vide
6-Isopropyloxy-dihydro-2H-pyran-3(4H)-one, TRC
Artikelnummer. 30406217
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30406217 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30406217 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI87296050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Isopropyloxy-dihydro-2H-pyran-3(4H)-one
CAS 65712-89-2
Molekylær formel C8H14O3
Mængde 50 mg
Synonym Dihydro-6-(1-methylethoxy)-2H-pyran-3(4H)-one
InChI formel InChI=1S/C8H14O3/c1-6(2)11-8-4-3-7(9)5-10-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3
SMIL CC(C)OC1CCC(=O)CO1
IUPAC navn 6-propan-2-yloxyoxan-3-one
Molekylvægt (g/mol) 158.19
Formel vægt 158.0943