missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Isopropyloxy-dihydro-2H-pyran-3(4H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Isopropyloxy-dihydro-2H-pyran-3(4H)-one |
| CAS | 65712-89-2 |
| Molekylær formel | C8H14O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Dihydro-6-(1-methylethoxy)-2H-pyran-3(4H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3/c1-6(2)11-8-4-3-7(9)5-10-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)OC1CCC(=O)CO1 |
| IUPAC navn | 6-propan-2-yloxyoxan-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.19 |
| Formel vægt | 158.0943 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?