Få mere at vide
6-Isopropyloxy-2H-pyran-3(6H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Isopropyloxy-2H-pyran-3(6H)-one |
| CAS | 71443-27-1 |
| Molekylær formel | C8H12O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 6-(1-Methylethoxy)-2H-pyran-3(6H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O3/c1-6(2)11-8-4-3-7(9)5-10-8/h3-4,6,8H,5H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)OC1OCC(=O)C=C1 |
| IUPAC navn | 2-propan-2-yloxy-2H-pyran-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.18 |
| Formel vægt | 156.0786 |