Få mere at vide
6-Isopropyl indole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Isopropyl indole |
| CAS | 32996-24-0 |
| Molekylær formel | C11H13N |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N/c1-8(2)10-4-3-9-5-6-12-11(9)7-10/h3-8,12H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)c1ccc2cc[nH]c2c1 |
| IUPAC navn | 6-propan-2-yl-1H-indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.22 |
| Formel vægt | 159.1048 |