Få mere at vide
6-Isopropyl-4-oxo-4H-chromene-3-carbonitrile, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31007569
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31007569 25 g 25g
30996892 100 g 100g
30998425 5 g 5g
30998109 250 mg 250mg
31000096 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31007569 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1459125g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Isopropyl-4-oxo-4H-chromene-3-carbonitrile
CAS 50743-32-3
Molekylær formel C13H11NO2
MDL nummer MFCD00191961
Mængde 25 g
SMIL N#CC1=COC2=C(C=C(C(C)C)C=C2)C1=O
Molekylvægt (g/mol) 213.23
Procent renhed 98%