Få mere at vide
6-isocyanatochroman, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10799015
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10799015 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10031534 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10799015 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC32806CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1002727-87-8
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.187
MDL nummer MFCD12198109
InChI nøgle YNAWMZLOWDUDQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-isocyanatochroman, 6-isocyanato-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran, chroman-6-isocyanate
PubChem CID 43811033
IUPAC navn 6-isocyanato-3,4-dihydro-2H-chromen
SMIL C1CC2=C(C=CC(=C2)N=C=O)OC1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 6-Isocyanatochroman
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 175.19
Procent renhed 97%