Få mere at vide
6-Iodoquinazolin-4-one, TRC
Artikelnummer. 30400017
Skift visning
Mængde:
2.5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30400017 25 g -
30391237 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30400017 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI71958025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16064-08-7
Molekylær formel C8H5IN2O
Molekylvægt (g/mol) 272.05
Synonym 6-Iodo-4(3H)-quinazolinone, 6-Iodo-4(1H)-quinazolinone, 6-Iodo-4-quinazolinol, 6-Iodo-1H-quinazolin-4-one, 6-Iodo-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 6-Iodo-3H-quinazolin-4-one, 6-Iodo-4(3H)-quinazolinone, 6-Iodo-4-quinazolone, 6-Iodoquinazolin-4-ol
SMIL Ic1ccc2NC=NC(=O)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Iodoquinazolin-4-one
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H5IN2O/c9-5-1-2-7-6(3-5)8(12)11-4-10-7/h1-4H,(H,10,11,12)
Formel vægt 271.9447