Få mere at vide
6-Iodoquinazolin-4-one, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30780692
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30780692 25 g -
30772392 100 g 100g
30766019 5 g 5g
30773837 1 g 1g
30774946 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30780692 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD10939525g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Iodoquinazolin-4-one
CAS 16064-08-7
Molekylær formel C8H5IN2O
MDL nummer MFCD05662719
Mængde 25 g
SMIL O=C1N=CNC2=C1C=C(I)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 272.04
Procent renhed 97%