Få mere at vide
6-Iodo-nicotinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Iodo-nicotinic Acid |
| CAS | 13054-02-9 |
| Molekylær formel | C6 H4 I N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4INO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(I)nc1 |
| IUPAC navn | 6-iodopyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.006 |
| Formel vægt | 248.929 |