Få mere at vide
6-Iodo Diosmin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Iodo Diosmin |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H31IO15/c1-9-20(32)23(35)25(37)27(41-9)40-8-17-21(33)24(36)26(38)28(44-17)43-16-7-15-18(22(34)19(16)29)12(31)6-14(42-15)10-3-4-13(39-2)11(30)5-10/h3-7,9,17,20-21,23-28,30,32-38H,8H2,1-2H3/t9-,17+,20-,21+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1 |
| Formel vægt | 734.0708 |