Få mere at vide
6-Iodo Diosmin (1 mg/mL in DMSO), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Iodo Diosmin |
| CAS | 1431536-92-3 |
| Molekylær formel | C28 H31 I O15 |
| Mængde | 1x1 mL |
| Synonym | 7-[[6-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-6-iodo-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Iododiosmin, Diosmin Imp. D (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C28H31IO15/c1-9-20(32)23(35)25(37)27(41-9)40-8-17-21(33)24(36)26(38)28(44-17)43-16-7-15-18(22(34)19(16)29)12(31)6-14(42-15)10-3-4-13(39-2)11(30)5-10/h3-7,9,17,20-21,23-28,30,32-38H,8H2,1-2H3/t9-,17+,20-,21+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)c(I)c(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2 |
| IUPAC navn | 5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-6-iodo-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 734.44 |
| Formel vægt | 734.0708 |
| Vis mere |