Få mere at vide
6-iod-2-methyl-1,3-benzothiazol, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10546324
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10546324 1 g 1g
10193364 250 mg 250mg
10103374 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10546324 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC54711DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 68867-20-9
Molekylær formel C8H6INS
Molekylvægt (g/mol) 275.107
InChI nøgle YVXGKAZJAUWMPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-iodo-2-methyl-benzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-6-iodobenzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-iodo-2-methyl, benzothiazole,6-iodo-2-methyl
PubChem CID 807592
IUPAC navn 6-iod-2-methyl-1,3-benzothiazol
SMIL CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Iodo-2-methyl-1, 3-benzothiazole
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 275.11
Procent renhed 90%