Få mere at vide
6-Iodo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10794763
Skift visning
Amber Glass Bottle; 1g
Artikelnummer.
10794763 Amber Glass Bottle; 1g
1 options
Artikelnummer. 10794763 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC01311DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Iodo-2, 3-dihydro-1, 4-benzodioxine
CAS 57744-67-9
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C8H7IO2
MDL nummer MFCD00221460
Mængde 1g
Synonym 3,4-ethylenedioxyiodobenzene, 6-iodo-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 6-iodobenzodioxane, acmc-1azse, 6-iodo-1,4-benzodioxane, 6-iodo-2h,3h-benzo e 1,4-dioxin, 2,3-dihydro-6-iodobenzo 1,4 dioxin, 1,4-benzodioxin,2,3-dihydro-6-iodo
InChI nøgle HZTMYTXWFHBHDC-UHFFFAOYSA-N
SMIL IC1=CC=C2OCCOC2=C1
IUPAC navn 6-iodo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Molekylvægt (g/mol) 262.05
PubChem CID 2776176
Formel vægt 262.04
Procent renhed 97%