Få mere at vide
6-iod-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10220750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10220750 1 g Glasflaske 1g
10566450 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10220750 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432420010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 261953-36-0
Molekylær formel C7H5IN2
Molekylvægt (g/mol) 244.03
MDL nummer MFCD04114695
InChI nøgle RSGAXJZKQDNFEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-iodoindazole, 1h-indazole, 6-iodo, 6-iodo 1h indazole, 6-iodo-indazole, pubchem18081, indazole, 6-iodo
PubChem CID 12991241
IUPAC navn 6-iod-1H-indazol
SMIL C1=CC2=C(C=C1I)NN=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Iodo-1H-indazole
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 208°C to 211°C
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 244.03
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske