Få mere at vide
6-iod-1,4-benzodioxan, 95%, resten hovedsageligt 5-isomer
Artikelnummer. 11490651
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490651 25 g 25g
11480651 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490651 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20127.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 57744-67-9 | C8H7IO2 | 262,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57744-67-9
Molekylær formel C8H7IO2
Molekylvægt (g/mol) 262.05
MDL nummer MFCD00221460
InChI nøgle HZTMYTXWFHBHDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-ethylenedioxyiodobenzene, 6-iodo-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 6-iodobenzodioxane, acmc-1azse, 6-iodo-1,4-benzodioxane, 6-iodo-2h,3h-benzo e 1,4-dioxin, 2,3-dihydro-6-iodobenzo 1,4 dioxin, 1,4-benzodioxin,2,3-dihydro-6-iodo
PubChem CID 2776176
IUPAC navn 6-iod-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin
SMIL IC1=CC=C2OCCOC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Iodo-1,4-benzodioxane
Kogepunkt 100 °C til 102 °C (0,25 mmHg)
Assay Procent Noter resten hovedsageligt 5-isomer
Mængde 25 g
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 262.05
Procent renhed 95%