Få mere at vide
Molecular Probes™ 6-IAF (6-iodacetamidofluorescein)
Artikelnummer. 11564896
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. 11564896
Brand: Molecular Probes™ I30452
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
6-IAF (6-iodacetamidofluorescein)
Det thiol-reaktive 6-iodoacetamidofluorescein (6-IAF) kan bruges til at producere biokonjugater med 5-isomeren af fluorescein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 mg
Produkttype 6-IAF
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Kemisk reaktivitet Thiol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Reaktiv del Alkylhalogenid, jodacetamid
Etiket eller farvestof FITC (fluorescein)
Etikettype Klassiske farvestoffer