Få mere at vide
6-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid |
| CAS | 75434-18-3 |
| Molekylær formel | C10H7NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO3/c12-7-2-4-8-6(5-7)1-3-9(11-8)10(13)14/h1-5,12H,(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc2cc(O)ccc2n1 |
| IUPAC navn | 6-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.17 |
| Formel vægt | 189.0426 |