missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Hydroxyquinoline-(1H)-2-one, TRC

Artikelnummer. 30397618
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30397618 250 mg -
30390896 1 g -
30394137 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30397618 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH953250250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 19315-93-6
Molekylær formel C9 H7 N O2
Molekylvægt (g/mol) 161.16
Synonym 2(1H)-Quinolinone, 6-hydroxy-, 2,6-Quinolinediol (7CI,8CI), 6-Hydroxy-2(1H)-quinolinone, 2,6-Dihydroxyquinoline, 6-Hydroxy-1H-quinolin-2-one, 6-Hydroxycarbostyril, 6-Hydroxyquinolin-2-one
IUPAC navn quinoline-2,6-diol
SMIL Oc1ccc2nc(O)ccc2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxyquinoline-(1H)-2-one
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H7NO2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)10-8/h1-5,11H,(H,10,12)
Formel vægt 161.0477
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.