Få mere at vide
6-Hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 97%
Artikelnummer. 15459245
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459245 250 mg 250mg
15449245 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459245 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51673.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1054483-78-1 | C11H16BNO3 | 221.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1054483-78-1
Molekylær formel C11H16BNO3
Molekylvægt (g/mol) 221.06
MDL nummer MFCD06795671
InChI nøgle WAUWXCUPDOXYKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-ol, 6-hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-hydroxypyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-hydroxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-ol, 6-hydroxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2 1h-one, 2-hydroxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, amtb145, pyridin-2-ol-5-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 17750253
IUPAC navn 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyridin-2-on
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Mængde 250 mg
Formel vægt 221.06
Procent renhed 97%