Få mere at vide
6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid, 95%
Artikelnummer. 10734872 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10734872 5 g Glasflaske 5g
10862241 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10734872 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434820050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19621-92-2 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19621-92-2
Molekylær formel C6H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 139.11
MDL nummer MFCD00192220
InChI nøgle VRCWSYYXUCKEED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxypicolinic acid, 6-hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 6-hydroxypyridine-2-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carboxylic acid, 6-carboxy-2-hydroxy-pyridine, 6-hydroxy-2-pyridine carboxylic acid, 6-hydroxy-2-pyridinecarboxylicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo, 2-pyridinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo, 2-pyridinecarboxylic acid,1,6-dihydro-6-oxo
PubChem CID 242721
IUPAC navn 6-oxo-lH-pyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=O)NC(=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 273°C to 276°C
Farve Gul til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 139.11
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.