Få mere at vide
6-Hydroxynicotinic acid, 98%
Artikelnummer. 11409190
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409190 5 g 5g
11419190 25 g 25g
11429190 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409190 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15802.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5006-66-6 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
Metabolit af nikotinamid. Stimulerer binyrebarksekretion
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5006-66-6
Molekylær formel C6H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 139.11
MDL nummer MFCD00006277
InChI nøgle BLHCMGRVFXRYRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxynicotinic acid, 2-hydroxy-5-pyridinecarboxylic acid, 6-hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 6-hydroxy nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo, 2-hydroxypyridine-5-carboxylic acid, 2-pyridone-5-carboxylic acid, 6-hydroxy-nicotinic acid, 6-hydroxynicotinate, 1,6-dihydro-6-oxo-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 72924
ChEBI CHEBI:16168
IUPAC navn 6-oxo-lH-pyridin-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=O)NC=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxynicotinic acid
Smeltepunkt 314°C to 316°C
Mængde 5 g
Beilstein 472182
Formel vægt 139.11
Procent renhed 98%