Få mere at vide
6-Hydroxynaphthalene-2-sulfonic Acid Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydroxynaphthalene-2-sulfonic Acid Potassium Salt |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O4S.K/c11-9-3-1-8-6-10(15(12,13)14)4-2-7(8)5-9;/h1-6,11H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 261.9702 |