Få mere at vide
6-Hydroxymethylpterin, Mikromol™
Beskrivelse
6-Hydroxymethylpterin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydroxymethylpterin |
| CAS | 712-29-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Hydroxymethylpterin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H7 N5 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 6-Hydroxymethylpterin |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N5O2/c8-7-11-5-4(6(14)12-7)10-3(2-13)1-9-5/h1,13H,2H2,(H3,8,9,11,12,14) |
| SMIL | NC1=NC(=O)c2nc(CO)cnc2N1 |
| IUPAC navn | 2-amino-6-(hydroxymethyl)-1H-pteridin-4-one |
| Vis mere |