Få mere at vide
6-Hydroxymethylpterin, Mikromol™
Artikelnummer. 30051586
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30051586 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30051586 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0621.10
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-Hydroxymethylpterin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxymethylpterin
CAS 712-29-8
Analyt- eller komponentnavne 6-Hydroxymethylpterin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H7 N5 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 6-Hydroxymethylpterin
InChI formel InChI=1S/C7H7N5O2/c8-7-11-5-4(6(14)12-7)10-3(2-13)1-9-5/h1,13H,2H2,(H3,8,9,11,12,14)
SMIL NC1=NC(=O)c2nc(CO)cnc2N1
IUPAC navn 2-amino-6-(hydroxymethyl)-1H-pteridin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 193.16
Mængde 50 mg
Formel vægt 193.06 g/mol