missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Hydroxymethyl Exemestane, TRC

Artikelnummer. 30405484
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405484 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405484 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8255105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxymethyl Exemestane
CAS 152764-26-6
Molekylær formel C20H24O3
Mængde 5 mg
Synonym Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione, 6-(hydroxymethyl)-, (8R,9S,10R,13S,14S)-6-(Hydroxymethyl)-10,13-dimethyl-9,11,12,14,15,16-hexahydro-8H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
InChI formel InChI=1S/C20H24O3/c1-19-7-5-13(22)10-17(19)12(11-21)9-14-15-3-4-18(23)20(15,2)8-6-16(14)19/h5,7,9-10,14-16,21H,3-4,6,8,11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=C(CO)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Molekylvægt (g/mol) 312.4
Formel vægt 312.1725
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.