Få mere at vide
6-Hydroxymelatonin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482678
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16482678 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16482678 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW011956
MedChemExpress 6-Hydroxymelatonin is a primary metabolic of Melatonin, which is metabolized by cytochrome P450 (CYP) 1A2.
6-Hydroxymelatonin is a primary metabolic of Melatonin, which is metabolized by cytochrome P450 (CYP) 1A2.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxymelatonin
CAS 2208-41-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H16N2O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (402.77 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(NCCC1=CNC2=C1C=C(OC)C(O)=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 248.28
Formel vægt 248.28
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism